2-(Trifluormethyl)phenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: α,α,α-Trifluoro-o-tolyl isothiocyanate
002618-5G 002618-25G
FLUO002618-5GEA 88.1 EUR
FLUO002618-5G FLUO002618-25G
2-(Trifluormethyl)phenylisothiocyanat
2-(Trifluormethyl)phenylisothiocyanat
Formel: C₈H₄F₃NS
Molecular Weight: 203.19 g/mol
Siedepunkt: 214…216 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.346 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00039644
CAS-Nummer: 1743-86-8