4-(Trifluormethyl)phenylisothiocyanat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: α,α,α-Trifluor-p-tolylisothiocyanat
L11890.03 L11890.06
L11890.03EA 39 EUR
L11890.03 L11890.06
4-(Trifluormethyl)phenylisothiocyanat ≥98%
4-(Trifluormethyl)phenylisothiocyanat
Purity: 98+% CAS No.: 1645-65-4 Molecular Formula: C8H4F3NS Formula Weight: 203.19 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Pungent Boiling Point: 207° Beilstein Reference: 2693553 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00039645
Formel: C₈H₄F₃NS
Molecular Weight: 203,19 g/mol
Siedepunkt: 207 °C
Schmelzpunkt: 39…42 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039645
CAS-Nummer: 1645-65-4
UN: 2923
ADR: 8,III