4-(Trifluormethyl)phenylisothiocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: α,α,α-Trifluor-p-tolylisothiocyanat
TL00445.1 TL00445EA
MAYBTL00445.1EA 0 EUR
MAYBTL00445.1 MAYBTL00445EA
4-(Trifluormethyl)phenylisothiocyanat
4-(Trifluormethyl)phenylisothiocyanat
Formel: C₈H₄F₃NS
Molecular Weight: 203.19 g/mol
Siedepunkt: 205…207 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 29…31 °C
MDL: MFCD00039645
CAS-Nummer: 1645-65-4
UN: 2923
ADR: 8 III