4-(Trifluormethyl)phenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: α,α,α-Trifluor-p-tolylisothiocyanat
002620-5G 002620-25G
FLUO002620-5GEA 42.9 EUR
FLUO002620-5G FLUO002620-25G
4-(Trifluormethyl)phenylisothiocyanat
4-(Trifluormethyl)phenylisothiocyanat
Formel: C₈H₄F₃NS
Molecular Weight: 203,19 g/mol
Siedepunkt: 205…207 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 29…31 °C
MDL: MFCD00039645
CAS-Nummer: 1645-65-4
UN: 2923
ADR: 8,III