4-(Trifluormethyl)phenylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: α,α,α-Trifluor-p-tolylisothiocyanat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
476099-1G 476099-5G
SIAL476099-1GEA 44.4 EUR
SIAL476099-1G SIAL476099-5G
4-(Trifluormethyl)phenylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®
4-(Trifluormethyl)phenylisothiocyanat
Formel: C₈H₄F₃NS
Molecular Weight: 203,19 g/mol
Siedepunkt: 205…207 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 29…31 °C
MDL: MFCD00039645
CAS-Nummer: 1645-65-4
UN: 2923
ADR: 8,III