2,3,4-Trifluorbenzylamin
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: (2,3,4-Trifluorophenyl)methanamine
007962-1G 007962-5G
FLUO007962-1GEA 84.9 EUR
FLUO007962-1G FLUO007962-5G
2,3,4-Trifluorbenzylamin
2,3,4-Trifluorbenzylamin
Formel: C₇H₆F₃N
Molecular Weight: 161,13 g/mol
MDL: MFCD00236313
CAS-Nummer: 235088-67-2
UN: 2735
ADR: 8,III