2,3,6-Trifluorbenzylamin
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
007964-1G 007964-5G
FLUO007964-1GEA 107 EUR
FLUO007964-1G FLUO007964-5G
2,3,6-Trifluorbenzylamin
2,3,6-Trifluorbenzylamin
Formel: C₇H₆F₃N
Molecular Weight: 161.13 g/mol
MDL: MFCD00236315
CAS-Nummer: 230295-09-7
UN: 2735
ADR: 8 III