2,4,5-Trifluorbenzylamin
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
007965-1G 007965-5G
FLUO007965-1GEA 142 EUR
FLUO007965-1G FLUO007965-5G
2,4,5-Trifluorbenzylamin
2,4,5-Trifluorbenzylamin
Formel: C₇H₆F₃N
Molecular Weight: 161,13 g/mol
MDL: MFCD00236316
CAS-Nummer: 168644-93-7
UN: 2735
ADR: 8,III