2,4-Difluorbenzylamin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(2,4-Difluorophenyl)methanamine
305660010
305660050
305660250
ACRO305660010EA
12.3
EUR
ACRO305660010
ACRO305660050
ACRO305660250
2,4-Difluorbenzylamin 98%
2,4-Difluorbenzylamin
Formel:
C₇H₇F₂N Molecular Weight: 143.14 g/mol Siedepunkt: 82…84 °C (15 mmHg) Dichte: 1.2 g/cm³ Flammpunkt: 68 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010142 CAS-Nummer: 72235-52-0 EINECS: 276-502-0 UN: 2735 ADR: 8 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4900 to 1.4930 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |