2,4-Difluorbenzylamin
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Gefahr
|
004792-5G
004792-10G
004792-25G
FLUO004792-5GEA
31.1
EUR
FLUO004792-5G
FLUO004792-10G
FLUO004792-25G
2,4-Difluorbenzylamin
2,4-Difluorbenzylamin
Formel:
C₇H₇F₂N Siedepunkt: 82…84 °C (15 mmHg) Dichte: 1,2 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00010142 CAS-Nummer: 72235-52-0 EINECS: 276-502-0 UN: 2735 ADR: 8,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...