2,4-Difluorbenzylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: (2,4-Difluorophenyl)methanamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
264377-1G 264377-5G
SIAL264377-1GEA 26 EUR
SIAL264377-1G SIAL264377-5G
2,4-Difluorbenzylamin, Sigma-Aldrich®
2,4-Difluorbenzylamin
Formel: C₇H₇F₂N
Molecular Weight: 143,14 g/mol
Siedepunkt: 82…84 °C (15 mmHg)
Dichte: 1,2 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010142
CAS-Nummer: 72235-52-0
EINECS: 276-502-0
UN: 2735
ADR: 8,III