2,5-Difluorbenzylamin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: (2,5-Difluorophenyl)methanamine
A16530.03 A16530.06 A16530.14
A16530.03EA 33.9 EUR
A16530.03 A16530.06 A16530.14
2,5-Difluorbenzylamin 97%
2,5-Difluorbenzylamin
Purity: 97% CAS No.: 85118-06-5 Molecular Formula: C7H7F2N Formula Weight: 143.14 Flash Point: 75°(167°F) Refractive Index: 1.4950 Boiling Point: 76-78°/15mm Beilstein Reference: 3539280 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00010143
Formel: C₇H₇F₂N
Molecular Weight: 143.14 g/mol
Siedepunkt: 76…78 °C (15 mmHg)
Dichte: 1.222
Flammpunkt: 75 °C (167 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010143
CAS-Nummer: 85118-06-5
EINECS: 285-658-9
UN: 2735
ADR: 8 III