2,5-Difluorbenzylamin
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: (2,5-Difluorophenyl)methanamine
004793-1G 004793-5G
FLUO004793-1GEA 31.1 EUR
FLUO004793-1G FLUO004793-5G
2,5-Difluorbenzylamin
2,5-Difluorbenzylamin
Formel: C₇H₇F₂N
Molecular Weight: 143.14 g/mol
Siedepunkt: 76…78 °C (15 mmHg)
Dichte: 1.22 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010143
CAS-Nummer: 85118-06-5
EINECS: 285-658-9
UN: 2735
ADR: 8 III