2,6-Difluorbenzylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
264393-1G 264393-5G
SIAL264393-1GEA 22.5 EUR
SIAL264393-1G SIAL264393-5G
2,6-Difluorbenzylamin, Sigma-Aldrich®
2,6-Difluorbenzylamin
Formel: C₇H₇F₂N
Siedepunkt: 174…177 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010144
CAS-Nummer: 69385-30-4
EINECS: 273-983-9
UN: 2735
ADR: 8,II