2-Fluorbenzylamin 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
171940010 171940100 171940500
ACRO171940010EA 22 EUR
ACRO171940010 ACRO171940100 ACRO171940500
2-Fluorbenzylamin 96%
2-Fluorbenzylamin
Formel: C₇H₈FN
Molecular Weight: 125,15 g/mol
Siedepunkt: 73…75 °C (13 mmHg)
Dichte: 1,09 g/cm³
Flammpunkt: 67 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008107
CAS-Nummer: 89-99-6
EINECS: 201-957-9
UN: 2735
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5150 to 1.5190 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
HPLC ≥97.5 %