2-Fluorbenzylamin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A15623.06
A15623.09
A15623.18
A15623.06EA
44.6
EUR
A15623.06
A15623.09
A15623.18
2-Fluorbenzylamin 97%
2-Fluorbenzylamin
Purity: 97%
CAS No.: 89-99-6
Molecular Formula: C7H8FN
Formula Weight: 125.15
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.5170
Odour: Amine-like
Boiling Point: 80-82°/18mm
Beilstein Reference: 508109
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008107
Formel:
C₇H₈FN Molecular Weight: 125.15 g/mol Siedepunkt: 80…82 °C (18 mmHg) Dichte: 1.099 Flammpunkt: 67 °C (152 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008107 CAS-Nummer: 89-99-6 EINECS: 201-957-9 UN: 2735 ADR: 8 III |