2-Fluorbenzylamin
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
006197-25G 006197-100G
FLUO006197-25GEA 64.5 EUR
FLUO006197-25G FLUO006197-100G
2-Fluorbenzylamin
2-Fluorbenzylamin
Formel: C₇H₈FN
Molecular Weight: 125.15 g/mol
Siedepunkt: 73
Dichte: 1.09 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008107
CAS-Nummer: 89-99-6
EINECS: 201-957-9
UN: 2735
ADR: 8 II