3,4,5-Trifluorbenzylamin
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: (3,4,5-Trifluorophenyl)methanamine
007967-1G 007967-5G
FLUO007967-1GEA 45.9 EUR
FLUO007967-1G FLUO007967-5G
3,4,5-Trifluorbenzylamin
3,4,5-Trifluorbenzylamin
Formel: C₇H₆F₃N
Molecular Weight: 161.13 g/mol
Siedepunkt: 169
Schmelzpunkt: 44
MDL: MFCD00236318
CAS-Nummer: 235088-69-4
UN: 2735
ADR: 8 II