3,4-Difluorbenzylamin
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Gefahr
|
004794-1G
004794-5G
004794-25G
FLUO004794-1GEA
31.1
EUR
FLUO004794-1G
FLUO004794-5G
FLUO004794-25G
3,4-Difluorbenzylamin
3,4-Difluorbenzylamin
Formel:
C₇H₇F₂N Molecular Weight: 143.14 g/mol Siedepunkt: 174 Schmelzpunkt: 31 Dichte: 1.21 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00010145 CAS-Nummer: 72235-53-1 EINECS: 276-503-6 UN: 2735 ADR: 8 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...