3,4-Difluorbenzylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
264407-1G 264407-5G
SIAL264407-1GEA 27 EUR
SIAL264407-1G SIAL264407-5G
3,4-Difluorbenzylamin, Sigma-Aldrich®
Formel: C₇H₇F₂N
Siedepunkt: 174 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 31 °C
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010145
CAS-Nummer: 72235-53-1
EINECS: 276-503-6
UN: 2735
ADR: 8,III