3-Fluorbenzylamin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: (3-Fluorophenyl)methanamine
155500010 155500050 AC15550.1
ACRO155500010EA 29.9 EUR
ACRO155500010 ACRO155500050 MAYBAC15550.1
3-Fluorbenzylamin 97%
3-Fluorbenzylamin
Formel: C₇H₈FN
Molecular Weight: 125,15 g/mol
Siedepunkt: 87…89 °C (25 mmHg)
Dichte: 1,09 g/cm³
Flammpunkt: 71 °C
MDL: MFCD00008113
CAS-Nummer: 100-82-3
EINECS: 202-891-3
UN: 2735
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5125 to 1.5175 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure