3-Fluorbenzylamin
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: (3-Fluorophenyl)methanamine
006198-5G 006198-25G
FLUO006198-5GEA 60.9 EUR
FLUO006198-5G FLUO006198-25G
3-Fluorbenzylamin
3-Fluorbenzylamin
Formel: C₇H₈FN
Molecular Weight: 125.15 g/mol
Siedepunkt: 87
Dichte: 1.09 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008113
CAS-Nummer: 100-82-3
EINECS: 202-891-3
UN: 2735
ADR: 8 II