3-Fluorbenzylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: (3-Fluorophenyl)methanamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
126896-1G 126896-5G
SIAL126896-1GEA 21.2 EUR
SIAL126896-1G SIAL126896-5G
3-Fluorbenzylamin, Sigma-Aldrich®
3-Fluorbenzylamin
Formel: C₇H₈FN
Molecular Weight: 125.15 g/mol
Siedepunkt: 87
Dichte: 1.09 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008113
CAS-Nummer: 100-82-3
EINECS: 202-891-3
UN: 2735
ADR: 8 II