4-Fluorbenzylamin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(4-Fluorophenyl)methanamine
171950250
171951000
ACRO171950250EA
55.4
EUR
ACRO171950250
ACRO171951000
4-Fluorbenzylamin 97%
4-Fluorbenzylamin
Formel:
C₇H₈FN Molecular Weight: 125,15 g/mol Siedepunkt: 183…185 °C (760 mmHg) Dichte: 1,09 g/cm³ Flammpunkt: 66 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008120 CAS-Nummer: 140-75-0 EINECS: 205-430-4 UN: 2735 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5115 to 1.5155 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...