4-Fluorbenzylamin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: (4-Fluorophenyl)methanamine
A15486.09 A15486.18 A15486.30
A15486.09EA 29.4 EUR
A15486.09 A15486.18 A15486.30
4-Fluorbenzylamin ≥98%
4-Fluorbenzylamin
Purity: 98+% CAS No.: 140-75-0 Molecular Formula: C7H8FN Formula Weight: 125.15 Flash Point: 66°(150°F) Refractive Index: 1.5130 Odour: Amine-like Boiling Point: 182-183° Beilstein Reference: 636501 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008120
Formel: C₇H₈FN
Molecular Weight: 125.15 g/mol
Siedepunkt: 182…183 °C
Dichte: 1.095
Flammpunkt: 66 °C (150 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008120
CAS-Nummer: 140-75-0
EINECS: 205-430-4
UN: 2735
ADR: 8 III