4-Fluorbenzylamin
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: (4-Fluorophenyl)methanamine
SB01159.1 SB01159.50
MAYBSB01159.1EA 0 EUR
MAYBSB01159.1 MAYBSB01159.50
4-Fluorbenzylamin
4-Fluorbenzylamin
Formel: C₇H₈FN
Molecular Weight: 125.15 g/mol
Siedepunkt: 183
Dichte: 1.09 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008120
CAS-Nummer: 140-75-0
EINECS: 205-430-4
UN: 2735
ADR: 8 III