4-Fluorbenzylamin
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: (4-Fluorophenyl)methanamine
006199-50G 006199-250G
FLUO006199-50GEA 42.9 EUR
FLUO006199-50G FLUO006199-250G
4-Fluorbenzylamin
4-Fluorbenzylamin
Formel: C₇H₈FN
Molecular Weight: 125.15 g/mol
Siedepunkt: 183
Dichte: 1.09 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008120
CAS-Nummer: 140-75-0
EINECS: 205-430-4
UN: 2735
ADR: 8 III