4-Fluorbenzylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: (4-Fluorophenyl)methanamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
162493-25G 162493-5G
SIAL162493-25GEA 61.2 EUR
SIAL162493-25G SIAL162493-5G
4-Fluorbenzylamin, Sigma-Aldrich®
4-Fluorbenzylamin
Formel: C₇H₈FN
Molecular Weight: 125.15 g/mol
Siedepunkt: 183
Dichte: 1.09 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008120
CAS-Nummer: 140-75-0
EINECS: 205-430-4
UN: 2735
ADR: 8 III