α,α,α-Trifluor-o-toluidin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Aminobenzotrifluorid, 2-(Trifluormethyl)anilin
103180050
103181000
103185000
103180025
ACRO103180050EA
14.4
EUR
ACRO103180050
ACRO103181000
ACRO103185000
ACRO103180025
α,α,α-Trifluor-o-toluidin 99%
α,α,α-Trifluor-o-toluidin
Formel:
C₇H₆F₃N Molecular Weight: 161,13 g/mol Siedepunkt: 170…173 °C (15 mmHg) Schmelzpunkt: –33 °C Dichte: 1,296 g/cm³ Flammpunkt: 65 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007718 CAS-Nummer: 88-17-5 EINECS: 201-806-7 UN: 2942 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4800 to 1.4830 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Titration excess NaOH | 98.0 to 100.5 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |
Phosphorous compounds (as P) | ≤0.002 % |
Freezing point | -2.0 to 0.0°C |