α,α,α-Trifluor-o-toluidin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2-Aminobenzotrifluorid, 2-(Trifluormethyl)anilin
001984-500G 001984-1KG 001984-5KG
FLUO001984-500GEA 107 EUR
FLUO001984-500G FLUO001984-1KG FLUO001984-5KG
α,α,α-Trifluor-o-toluidin
α,α,α-Trifluor-o-toluidin
Formel: C₇H₆F₃N
Molecular Weight: 161,13 g/mol
Siedepunkt: 175 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –33 °C
Dichte: 1,282 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007718
CAS-Nummer: 88-17-5
EINECS: 201-806-7
UN: 2942
ADR: 6.1,III