2-Fluor-p-toluidin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Amino-3-fluortoluol, 2-Fluor-4-methylanilin
A16591.06 A16591.14
A16591.06EA 52.2 EUR
A16591.06 A16591.14
2-Fluor-p-toluidin ≥99%
2-Fluor-p-toluidin
Purity: 99% CAS No.: 452-80-2 Molecular Formula: C7H8FN Formula Weight: 125.15 Flash Point: 79°(174°F) Refractive Index: 1.5330 Boiling Point: 70-71°/7mm Beilstein Reference: 2637578 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00040975
Formel: C₇H₈FN
Siedepunkt: 70…71 °C (7 mmHg)
Schmelzpunkt: 3 °C
Dichte: 1,108
Flammpunkt: 79 °C (174 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040975
CAS-Nummer: 452-80-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III