2-Fluor-5-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 3-Amino-α,α,α,4-tetrafluortoluol, α,α,α,6-Tetrafluor-m-toluidin
003129-25G 003129-100G 003129-500G
FLUO003129-25GEA 31.1 EUR
FLUO003129-25G FLUO003129-100G FLUO003129-500G
2-Fluor-5-(trifluormethyl)anilin
2-Fluor-5-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅F₄N
Molecular Weight: 179,12 g/mol
Siedepunkt: 80…81 °C (26,7 hPa)
Dichte: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007653
CAS-Nummer: 535-52-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III