6-Fluor-m-toluidin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Amino-4-fluortoluol, 2-Fluor-5-methylanilin
L13411.06
L13411.14
L13411.06EA
22.4
EUR
L13411.06
L13411.14
6-Fluor-m-toluidin ≥98%
6-Fluor-m-toluidin
Purity: 98%
CAS No.: 452-84-6
Molecular Formula: C7H8FN
Formula Weight: 125.15
Flash Point: 81°(177°F)
Refractive Index: 1.5330
Odour: Characteristic
Boiling Point: 80-86°/11mm
Beilstein Reference: 2715995
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007654
Formel:
C₇H₈FN Molecular Weight: 125.15 g/mol Siedepunkt: 80…86 °C (11 mmHg) Dichte: 1.109 Flammpunkt: 81 °C (177 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007654 CAS-Nummer: 452-84-6 UN: 2810 ADR: 6.1 III |