3-Fluor-4-(trifluormethyl)anilin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
α,α,α,3-Tetrafluor-p-toluidin, 4-Amino-α,α,α,2-tetrafluortoluol
B24411.03
B24411.06
B24411.03EA
30.2
EUR
B24411.03
B24411.06
3-Fluor-4-(trifluormethyl)anilin ≥97%
3-Fluor-4-(trifluormethyl)anilin
Purity: 97%
CAS No.: 69411-68-3
Molecular Formula: C7H5F4N
Formula Weight: 179.12
Melting Point: 54-58°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00190120
Formel:
C₇H₅F₄N Molecular Weight: 179,12 g/mol Schmelzpunkt: 54…58 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00190120 CAS-Nummer: 69411-68-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |