3-Fluor-5-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 3-Amino-α,α,α,5-tetrafluortoluol, α,α,α,5-Tetrafluor-m-toluidin
003983-1G 003983-5G 003983.25G
FLUO003983-1GEA 31.1 EUR
FLUO003983-1G FLUO003983-5G FLUO003983.25G
3-Fluor-5-(trifluormethyl)anilin
3-Fluor-5-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅F₄N
Molecular Weight: 179.12 g/mol
MDL: MFCD00061315
CAS-Nummer: 454-67-1
UN: 2810
ADR: 6.1 III