5-Fluor-o-toluidin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Amino-4-fluortoluol, 5-Fluor-2-methylanilin
119460250 119461000
ACRO119460250EA 106 EUR
ACRO119460250 ACRO119461000
5-Fluor-o-toluidin 99%
5-Fluor-o-toluidin
Formel: C₇H₈FN
Siedepunkt: 98…100 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 38…40 °C
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007764
CAS-Nummer: 367-29-3
EINECS: 206-689-6
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Brown to purple Crystalline solid or liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %