5-Fluor-o-toluidin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Amino-4-fluortoluol, 5-Fluor-2-methylanilin
B25381.09 B25381.18
B25381.09EA 28.1 EUR
B25381.09 B25381.18
5-Fluor-o-toluidin ≥98%
5-Fluor-o-toluidin
Purity: 98% CAS No.: 367-29-3 Molecular Formula: C7H8FN Formula Weight: 125.15 Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.5380 Odour: Characteristic Melting Point: 35-38° Boiling Point: 98-100°/15mm Beilstein Reference: 2637584 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007764
Formel: C₇H₈FN
Molecular Weight: 125.15 g/mol
Siedepunkt: 98…100 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 35…38 °C
Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 90 °C (194 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007764
CAS-Nummer: 367-29-3
EINECS: 206-689-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III