5-Fluor-o-toluidin

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: 2-Amino-4-fluortoluol, 5-Fluor-2-methylanilin

SB00690.1 SB00690.10 SB00690.50
MAYBSB00690.1EA 0 EUR
MAYBSB00690.1 MAYBSB00690.10 MAYBSB00690.50
5-Fluor-o-toluidin
5-Fluor-o-toluidin
Formel: C₇H₈FN
Molecular Weight: 125.15 g/mol
Siedepunkt: 203
Schmelzpunkt: 36…38 °C
Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007764
CAS-Nummer: 367-29-3
EINECS: 206-689-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR