α,α,α-Trifluor-p-toluidin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 4-(Trifluormethyl)anilin, 4-Aminobenzotrifluorid
001401-250G 001401-1KG
FLUO001401-250GEA 146 EUR
FLUO001401-250G FLUO001401-1KG
α,α,α-Trifluor-p-toluidin
α,α,α-Trifluor-p-toluidin
Formel: C₇H₆F₃N
Molecular Weight: 161,13 g/mol
Siedepunkt: 190 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 3…8 °C
Dichte: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 86 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064396
CAS-Nummer: 455-14-1
EINECS: 207-236-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III