α,α,α-Trifluor-p-toluidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-(Trifluormethyl)anilin, 4-Aminobenzotrifluorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
224936-25G 224936-10G 224936-1G
SIAL224936-25GEA 102 EUR
SIAL224936-25G SIAL224936-10G SIAL224936-1G
α,α,α-Trifluor-p-toluidin, Sigma-Aldrich®
α,α,α-Trifluor-p-toluidin
Formel: C₇H₆F₃N
Molecular Weight: 161,13 g/mol
Siedepunkt: 190 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 3…8 °C
Dichte: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 86 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064396
CAS-Nummer: 455-14-1
EINECS: 207-236-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III