4-Fluor-m-toluidin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Fluor-3-methylanilin, 5-Amino-2-fluortoluol
A15482.06
A15482.14
A15482.06EA
53.8
EUR
A15482.06
A15482.14
4-Fluor-m-toluidin ≥97%
4-Fluor-m-toluidin
Purity: 97%
CAS No.: 452-69-7
Molecular Formula: C7H8FN
Formula Weight: 125.15
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.5370
Odour: Characteristic
Melting Point: 32-36°
Boiling Point: 85-86°/9mm
Beilstein Reference: 2935561
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00025294
Formel:
C₇H₈FN Siedepunkt: 85…86 °C (9 mmHg) Schmelzpunkt: 32…36 °C Dichte: 1,120 Flammpunkt: 95 °C (203 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00025294 CAS-Nummer: 452-69-7 EINECS: 207-207-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |