2-Nitro-4-(trifluormethyl)anilin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Amino-3-nitro-α,α,α-trifluortoluol, 2-Nitro-α,α,α-trifluor-p-toluidin
A14413.09 A14413.18 A14413.30
A14413.09EA 40.9 EUR
A14413.09 A14413.18 A14413.30
2-Nitro-4-(trifluormethyl)anilin ≥98%
2-Nitro-4-(trifluormethyl)anilin
Purity: 98% CAS No.: 400-98-6 Molecular Formula: C7H5F3N2O2 Formula Weight: 206.13 Melting Point: 105-109° Beilstein Reference: 650808 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007155
Formel: C₇H₅F₃N₂O₂
Molecular Weight: 206,12 g/mol
Schmelzpunkt: 105…109 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007155
CAS-Nummer: 400-98-6
EINECS: 206-926-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III