2-Nitro-4-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: Thermo Scientific
BTB07079.1 BTB07079.10 BTB07079.50
MAYBBTB07079.1EA 0 EUR
MAYBBTB07079.1 MAYBBTB07079.10 MAYBBTB07079.50
2-Nitro-4-(trifluormethyl)anilin
2-Nitro-4-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅F₃N₂O₂
Schmelzpunkt: 107 °C
MDL: MFCD00007155
CAS-Nummer: 400-98-6
EINECS: 206-926-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III