2-Nitro-4-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 4-Amino-3-nitro-α,α,α-trifluortoluol, 2-Nitro-α,α,α-trifluor-p-toluidin
003131-100G 003131-500G
FLUO003131-100GEA 188 EUR
FLUO003131-100G FLUO003131-500G
2-Nitro-4-(trifluormethyl)anilin
2-Nitro-4-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅F₃N₂O₂
Schmelzpunkt: 107 °C
MDL: MFCD00007155
CAS-Nummer: 400-98-6
EINECS: 206-926-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III