3-Nitro-5-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: CHEMPUR
FL13752.POR
013752-1G
013752-5G
CHMPFL13752.POREA
0
EUR
CHMPFL13752.POR
FLUO013752-1G
FLUO013752-5G
3-Nitro-5-(trifluormethyl)anilin
3-Nitro-5-(trifluormethyl)anilin
Formel:
C₇H₅F₃N₂O₂ |
MDL:
MFCD00061229 CAS-Nummer: 401-94-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |