4-Nitro-3-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 5-Amino-2-nitro-α,α,α-trifluortoluol, 4-Nitro-α,α,α-trifluor-m-toluidin
002683-25G 002683-100G
FLUO002683-25GEA 34.1 EUR
FLUO002683-25G FLUO002683-100G
4-Nitro-3-(trifluormethyl)anilin
4-Nitro-3-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅F₃N₂O₂
Molecular Weight: 206.12 g/mol
Schmelzpunkt: 129
Dichte: 1.752 g/cm³ (–123.15 °C)
MDL: MFCD00014717
CAS-Nummer: 393-11-3
EINECS: 206-884-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III