2-(Trifluormethoxy)benzylamin
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
007550-1G 007550-5G
FLUO007550-1GEA 42.9 EUR
FLUO007550-1G FLUO007550-5G
2-(Trifluormethoxy)benzylamin
2-(Trifluormethoxy)benzylamin
Formel: C₈H₈F₃NO
Siedepunkt: 77 °C (12 mmHg)
MDL: MFCD00085176
CAS-Nummer: 175205-64-8
UN: 2735
ADR: 8,III