3-(Trifluormethoxy)benzylamin
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
007551-1G 007551-5G 007551-10G
FLUO007551-1GEA 31.1 EUR
FLUO007551-1G FLUO007551-5G FLUO007551-10G
3-(Trifluormethoxy)benzylamin
3-(Trifluormethoxy)benzylamin
Formel: C₈H₈F₃NO
Molecular Weight: 191,15 g/mol
Siedepunkt: 211 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 55 °C
MDL: MFCD00061267
CAS-Nummer: 93071-75-1
UN: 2735
ADR: 8,III