4-(Trifluormethoxy)benzylamin
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: (4-(Trifluoromethoxy)phenyl)methanamine
001408-1G 001408-5G 001408-25G 001408-100G
FLUO001408-1GEA 0 EUR
FLUO001408-1G FLUO001408-5G FLUO001408-25G FLUO001408-100G
4-(Trifluormethoxy)benzylamin
4-(Trifluormethoxy)benzylamin
Formel: C₈H₈F₃NO
Molecular Weight: 191,15 g/mol
Siedepunkt: 57 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,25 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00061237
CAS-Nummer: 93919-56-3
EINECS: 300-040-1