4-Fluor-3-nitrotoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
003233-100G
003233-25G
003233-5G
FLUO003233-100GEA
171
EUR
FLUO003233-100G
FLUO003233-25G
FLUO003233-5G
4-Fluor-3-nitrotoluol
4-Fluor-3-nitrotoluol
Formel:
C₇H₆FNO₂ |
MDL:
MFCD00007060 CAS-Nummer: 446-11-7 |